Tlačiť
Mucic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
OR2356-100G OR2356-1KG OR2356-500G
APOSOR2356-100GEA 24.95 EUR
APOSOR2356-100G APOSOR2356-1KG APOSOR2356-500G
Mucic acid 97%
Mucic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₈
Teplota tavenia: 210…230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004239
Číslo CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0