Tlačiť
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone, 3'-(Chloromethyl)-4'-methoxyacetophenone
OR23533-1G OR23533-25G OR23533-5G
APOSOR23533-1GEA 24.95 EUR
APOSOR23533-1G APOSOR23533-25G APOSOR23533-5G
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045267
Číslo CAS: 62581-82-2
OSN: 3261
ADR: 8,III