Tlačiť
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2',2'',2'''-(((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, BAPTA
OR2350T-1G OR2350T-5G
APOSOR2350T-1GEA 79.71 EUR
APOSOR2350T-1G APOSOR2350T-5G
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
A highly selective calcium-ion chelating reagent.
Vzorec: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
Mw: 476.44 g/mol
Teplota tavenia: 189…190 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00036255
Číslo CAS: 85233-19-8