Tlačiť
4-Methoxybenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
OR23419-100G OR23419-25G OR23419-500G
APOSOR23419-100GEA 103.09 EUR
APOSOR23419-100G APOSOR23419-25G APOSOR23419-500G
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 256…257 °C/765mmHg
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001818
Číslo CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6