Tlačiť
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methylamine
OR23401-1G OR23401-250MG
APOSOR23401-1GEA 552.37 EUR
APOSOR23401-1G APOSOR23401-250MG
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Mw: 172.23 g/mol
Teplota tavenia: 81…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03659728
Číslo CAS: 465514-27-6
OSN: 3259
ADR: 8 III