Tlačiť
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzyl alcohol
OR23400-1G OR23400-250MG OR23400-5G OR23400-500MG OR23400-10G OR23400-25G
APOSOR23400-1GEA 135.39 EUR
APOSOR23400-1G APOSOR23400-250MG APOSOR23400-5G APOSOR23400-500MG APOSOR23400-10G APOSOR23400-25G
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Mw: 173.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03659708
Číslo CAS: 143426-51-1