Tlačiť
2-Morpholino-3-pyridinamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-2-morpholin-4-ylpyridine
OR23393-10G OR23393-1G OR23393-100MG
APOSOR23393-10GEA 431.21 EUR
APOSOR23393-10G APOSOR23393-1G APOSOR23393-100MG
2-Morpholino-3-pyridinamine
2-Morpholino-3-pyridinamine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Teplota tavenia: 127…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001243
Číslo CAS: 51627-47-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III