Tlačiť
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Morpholin-4-yl)benzylamine
OR23385-1G OR23385-5G
APOSOR23385-1GEA 156.84 EUR
APOSOR23385-1G APOSOR23385-5G
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086183
Číslo CAS: 204078-48-8
OSN: 2735
ADR: 8,III