Tlačiť
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23368-250MG OR23368-1G
APOSOR23368-250MGEA 241.48 EUR
APOSOR23368-250MG APOSOR23368-1G
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO₂S
Teplota tavenia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086160
Číslo CAS: 465514-11-8