Tlačiť
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
OR23361-1G OR23361-5G OR23361-100MG
APOSOR23361-1GEA 78.22 EUR
APOSOR23361-1G APOSOR23361-5G APOSOR23361-100MG
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈N₂O₂S
Teplota tavenia: 260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126746
Číslo CAS: 25252-46-4