Tlačiť
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23313-1G OR23313-250MG OR23313-5G
APOSOR23313-1GEA 168.24 EUR
APOSOR23313-1G APOSOR23313-250MG APOSOR23313-5G
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂S
Mw: 219.26 g/mol
Teplota tavenia: 200…201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682065
Číslo CAS: 28077-41-0