Tlačiť
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23311-25G OR23311-5G
APOSOR23311-25GEA 695.37 EUR
APOSOR23311-25G APOSOR23311-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃
Mw: 205.31 g/mol
Teplota varu: 122…124 °C/0.05mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086117
Číslo CAS: 216144-45-5