Tlačiť
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2331-1G OR2331-25G OR2331-5G
APOSOR2331-1GEA 24.91 EUR
APOSOR2331-1G APOSOR2331-25G APOSOR2331-5G
3-(Chloromethyl)benzoic acid
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Mw: 170.59 g/mol
Teplota tavenia: 136…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191922
Číslo CAS: 31719-77-4
OSN: 3261
ADR: 8 II