Tlačiť
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
OR23308-1G OR23308-250MG OR23308-5G
APOSOR23308-1GEA 28.24 EUR
APOSOR23308-1G APOSOR23308-250MG APOSOR23308-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Mw: 220.2700 g/mol
Teplota tavenia: 270…272 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682063
Číslo CAS: 86620-62-4