Tlačiť
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2330-1G OR2330-25G OR2330-5G
APOSOR2330-1GEA 28.24 EUR
APOSOR2330-1G APOSOR2330-25G APOSOR2330-5G
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
2-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Mw: 170.5930 g/mol
Teplota tavenia: 135 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD06208434
Číslo CAS: 85888-81-9
OSN: 3261
ADR: 8 III