Tlačiť
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1-Imidazolyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)imidazole, 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
OR23299-1G OR23299-5G OR23299-10G
APOSOR23299-1GEA 24.95 EUR
APOSOR23299-1G APOSOR23299-5G APOSOR23299-10G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Mw: 172.1833 g/mol
Teplota tavenia: 153…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209977
Číslo CAS: 10040-98-9