Tlačiť
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23296-1G OR23296-250MG OR23296-5G
APOSOR23296-1GEA 156.84 EUR
APOSOR23296-1G APOSOR23296-250MG APOSOR23296-5G
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Teplota tavenia: 75…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682058
Číslo CAS: 368870-03-5
OSN: 3259
ADR: 8,III