Tlačiť
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 132.77 EUR
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇IN₂
Teplota tavenia: 91…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681941
Číslo CAS: 368869-86-7