Tlačiť
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
OR23282-1G OR23282-5G
APOSOR23282-1GEA 34.85 EUR
APOSOR23282-1G APOSOR23282-5G
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
Mw: 205.23 g/mol
Teplota tavenia: 173…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141954
Číslo CAS: 7113-10-2