Tlačiť
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
OR23240-250MG OR23240-1G
APOSOR23240-250MGEA 164.46 EUR
APOSOR23240-250MG APOSOR23240-1G
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Vzorec: C₇H₁₃N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02055811
Číslo CAS: 352018-93-0
OSN: 2735
ADR: 8,III