Tlačiť
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
OR23218-1G OR23218-250MG OR23218-100MG OR23218-500MG
APOSOR23218-1GEA 1177.65 EUR
APOSOR23218-1G APOSOR23218-250MG APOSOR23218-100MG APOSOR23218-500MG
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₃S
Mw: 247.7 g/mol
Teplota tavenia: 44…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681911
Číslo CAS: 368869-93-6
OSN: 3261
ADR: 8 III