Tlačiť
2-Thienyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23197-1G OR23197-5G OR23197-100MG OR23197-250MG OR23197-500MG
APOSOR23197-1GEA 245.49 EUR
APOSOR23197-1G APOSOR23197-5G APOSOR23197-100MG APOSOR23197-250MG APOSOR23197-500MG
2-Thienyl isocyanate
2-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₅H₃NOS
Mw: 125.15 g/mol
Teplota varu: 36…38 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02677700
Číslo CAS: 2048-57-9