Tlačiť
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 46.47 EUR
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota varu: 111 °C/1.5mmHg
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001794
Číslo CAS: 22115-41-9
OSN: 3261
ADR: 8 II