Tlačiť
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23189-250MG OR23189-1G OR23189-5G
APOSOR23189-250MGEA 49.74 EUR
APOSOR23189-250MG APOSOR23189-1G APOSOR23189-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
Teplota tavenia: 73…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407950
Číslo CAS: 49783-84-8
OSN: 3261
ADR: 8,III