Tlačiť
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR23182-1G OR23182-250MG OR23182-5G
APOSOR23182-1GEA 33.17 EUR
APOSOR23182-1G APOSOR23182-250MG APOSOR23182-5G
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₆ClNO₃
Mw: 257.71 g/mol
Teplota tavenia: 244…248 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682031
Číslo CAS: 135072-15-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III