Tlačiť
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
OR2318-25G OR2318-5G
APOSOR2318-25GEA 44.93 EUR
APOSOR2318-25G APOSOR2318-5G
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002554
Číslo CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3