Tlačiť
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
OR23175-1G OR23175-250MG
APOSOR23175-1GEA 91.46 EUR
APOSOR23175-1G APOSOR23175-250MG
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Vzorec: C₁₀H₇BrOS
Teplota tavenia: 138…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00176410
Číslo CAS: 26167-45-3
OSN: 3261
ADR: 8,III