Tlačiť
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
OR23174-100G OR23174-25G OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA 574.41 EUR
APOSOR23174-100G APOSOR23174-25G APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆OS
Teplota varu: 166 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 53…57 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052376
Číslo CAS: 5381-20-4