Tlačiť
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
OR23173-1G OR23173-250MG
APOSOR23173-1GEA 150.02 EUR
APOSOR23173-1G APOSOR23173-250MG
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClO₂S₂
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681897
Číslo CAS: 18494-87-6
OSN: 3261
ADR: 8,III