Tlačiť
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinoxaline-6-carboxylic acid
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 24.91 EUR
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Mw: 174.16 g/mol
Teplota tavenia: 248…251 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01365834
Číslo CAS: 6925-00-4