Tlačiť
5-Bromo-m-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
OR2316-100G OR2316-1KG OR2316-500G
APOSOR2316-100GEA 38.17 EUR
APOSOR2316-100G APOSOR2316-1KG APOSOR2316-500G
5-Bromo-m-xylene 98%
5-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Mw: 185.06
Teplota varu: 202…204 °C
Hustota: 1.361 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000087
Číslo CAS: 556-96-7