Tlačiť
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 249.5 EUR
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
Teplota tavenia: 260…261 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02682027
Číslo CAS: 306934-96-3