Tlačiť
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Phenyl-2-thenoic acid
OR23146-1G OR23146-250MG OR23146-5G
APOSOR23146-1GEA 124.75 EUR
APOSOR23146-1G APOSOR23146-250MG APOSOR23146-5G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C11H8O2S
Teplota tavenia: 188…192 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01313432
Číslo CAS: 19163-24-7