Tlačiť
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 49.74 EUR
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
Teplota varu: 125 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 91…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015895
Číslo CAS: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9