Tlačiť
2-Bromothiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23133-100G OR23133-25G OR23133-500G
APOSOR23133-100GEA 28.28 EUR
APOSOR23133-100G APOSOR23133-25G APOSOR23133-500G
2-Bromothiazole
2-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
Teplota varu: 171 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005316
Číslo CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4