Tlačiť
2-Bromobenzimidazole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1H-benzimidazole
OR23118-1G OR23118-5G
APOSOR23118-1GEA 43.26 EUR
APOSOR23118-1G APOSOR23118-5G
2-Bromobenzimidazole 99%
2-Bromobenzimidazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Mw: 197.03
Teplota tavenia: 200…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160009
Číslo CAS: 54624-57-6