Tlačiť
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
OR23108-100G OR23108-25G OR23108-5G
APOSOR23108-100GEA 33.13 EUR
APOSOR23108-100G APOSOR23108-25G APOSOR23108-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₂H₃N₃S
Mw: 101.13
Teplota tavenia: 188…194 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003107
Číslo CAS: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III