Tlačiť
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 38.23 EUR
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Benzofuran-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₃
Mw: 162.1400 g/mol
Teplota tavenia: 189…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01006742
Číslo CAS: 90721-27-0