Tlačiť
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
OR23097-5G OR23097-25G OR23097-100G
APOSOR23097-5GEA 66.49 EUR
APOSOR23097-5G APOSOR23097-25G APOSOR23097-100G
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₃
Mw: 161.95 g/mol
Teplota tavenia: 196…198 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236019
Číslo CAS: 98437-24-2