Tlačiť
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 75.01 EUR
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Vzorec: C₈H₆BrNS
Teplota tavenia: 47…49 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00461195
Číslo CAS: 106086-78-6
OSN: 3261
ADR: 8,III