Tlačiť
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23081-1G OR23081-250MG
APOSOR23081-1GEA 164.23 EUR
APOSOR23081-1G APOSOR23081-250MG
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₆ClNO₂S₂
Mw: 211.678 g/mol
Teplota varu: 82…84 °C/ 0.3mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052746
Číslo CAS: 80466-80-4
OSN: 3265
ADR: 8 III