Tlačiť
6-Bromoquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23076-10G OR23076-250G OR23076-50G
APOSOR23076-10GEA 24.95 EUR
APOSOR23076-10G APOSOR23076-250G APOSOR23076-50G
6-Bromoquinoline
6-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota tavenia: 24 °C
Hustota: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024023
Číslo CAS: 5332-25-2