Tlačiť
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23075-10G OR23075-1G OR23075-25G
APOSOR23075-10GEA 58.08 EUR
APOSOR23075-10G APOSOR23075-1G APOSOR23075-25G
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota varu: 345
Teplota tavenia: 293…296 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047613
Číslo CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4