Tlačiť
Quinaldic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
OR23072-5G OR23072-25G OR23072-100G
APOSOR23072-5GEA 24.91 EUR
APOSOR23072-5G APOSOR23072-25G APOSOR23072-100G
Quinaldic acid
Quinaldic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006752
Číslo CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227