Tlačiť
4-(Aminomethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
OR23068-100G OR23068-25G OR23068-5G
APOSOR23068-100GEA 111.36 EUR
APOSOR23068-100G APOSOR23068-25G APOSOR23068-5G
4-(Aminomethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Mw: 108.14
Teplota varu: 228…230 °C
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1.065 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006449
Číslo CAS: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
OSN: 2735
ADR: 8 II