Tlačiť
4-Bromopyridinium chloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
OR23067-100G OR23067-25G OR23067-500G
APOSOR23067-100GEA 79.82 EUR
APOSOR23067-100G APOSOR23067-25G APOSOR23067-500G
4-Bromopyridinium chloride 95+%
4-Bromopyridinium chloride
Vzorec: C₅H₅BrClN
Teplota tavenia: 270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012828
Číslo CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4