Tlačiť
Isonicotinic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
OR23064-500G OR23064-25G OR23064-1KG
APOSOR23064-500GEA 102.94 EUR
APOSOR23064-500G APOSOR23064-25G APOSOR23064-1KG
Isonicotinic acid 99%
Isonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₂
Mw: 123.11
Teplota varu: 260 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 310…315 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006429
Číslo CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206