Tlačiť
3-Bromopyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23062-100G OR23062-25G OR23062-500G
APOSOR23062-100GEA 33.13 EUR
APOSOR23062-100G APOSOR23062-25G APOSOR23062-500G
3-Bromopyridine 99%
3-Bromopyridine
Vzorec: C₅H₄BrN
Mw: 158
Teplota varu: 172…174 °C
Teplota tavenia: –27 °C
Hustota: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006373
Číslo CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
OSN: 2929
ADR: 6.1+3 II