3-Pyridylmethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
OR23061-25G
OR23061-100G
OR23061-500G
APOSOR23061-25GEA
26.52
EUR
APOSOR23061-25G
APOSOR23061-100G
APOSOR23061-500G
3-Pyridylmethanol
3-Pyridylmethanol
Vzorec:
C₆H₇NO Mw: 109.13 Teplota varu: 259 °C Teplota tavenia: –7 °C Hustota: 1.134 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006407 Číslo CAS: 100-55-0 EINECS: 202-864-6 Merck Index: 12,06614 |