Tlačiť
3-Pyridylmethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
OR23061-25G OR23061-100G OR23061-500G
APOSOR23061-25GEA 26.52 EUR
APOSOR23061-25G APOSOR23061-100G APOSOR23061-500G
3-Pyridylmethanol
3-Pyridylmethanol
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 259 °C
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1.134 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006407
Číslo CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 12,06614