Tlačiť
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 28.28 EUR
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂
Teplota tavenia: 131…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003088
Číslo CAS: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8